Få mere at vide
Ammoniumsulfamat, 98+%
Beskrivelse
Ammoniumsulfamat påføres i vandopløsning eller olie-vand-emulsion som et blad eller bladspray til bekæmpelse af træagtige planter, eller det påføres som krystaller eller koncentreret opløsning på udskæringer i barken eller på friskhuggede stubbe af uønskede træer for at forhindre genudspring. Anvendes som kompostaccelerator, flammehæmmer og i industrielle processer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniumsulfamat påføres i vandopløsning eller olie-vand-emulsion som et blad eller bladspray til bekæmpelse af træagtige planter, eller det påføres som krystaller eller koncentreret opløsning på udskæringer i barken eller på nyklippede stubbe af uønskede træer for at forhindre genudspiring. Anvendes som kompostaccelerator, flammehæmmer og i industrielle processer.
Opløselighed
Opløseligt i vand (2800g/L). Uopløseligt i methanol, ether, n-octanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares i lufttætte beholdere, som holdes lukkede og væk fra luft og fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 160 °C (dekomponering) |
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium sulfamate |
| Smeltepunkt | 131 °C til 135 °C |
| pH | 5.2 |
| Mængde | 1000 g |
| Lugt | Svag |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Lineær formel | NH4SO3NH2 |
| Merck Index | 14,554 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (2800g/L). Uopløseligt i methanol, ether, n-oktanol. |
| Vis mere |