Få mere at vide
Ammoniumsulfamat, ≥98,0%, ACS-reagens, Solstice
Artikelnummer. 15662280 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15662280 1 kg Poly flaske 1kg
15652280 100 g Polyflaske 100g
15672280 500 g Polyflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15662280 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2287451KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2260.00 DKK
    2001.15 DKK / 1kg
    Spare 258.85 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
ACS reagens,≥ 98,0 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7773-06-0
Molekylær formel H6N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 114.119
MDL nummer MFCD00011429
InChI nøgle GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
IUPAC navn azanium;sulfamat
SMIL [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ammonium Sulfamate
Smeltepunkt 131 °C til 135 °C
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline
Mængde 1 kg
Lineær formel NH4SO3NH2
FN nummer UN3077
Formel vægt 114,12 g/mol
Procent renhed ≥98.0%
Grad ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Rester efter tænding ≤0.10%
Udseende Krystallinsk
Tæthed 1g/cm3