Få mere at vide
Ammonium succinate
Artikelnummer. 17241282 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17241282 5 g
17251282 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17241282 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466860050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2226-88-2 | C4H12N2O4 | 152.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2226-88-2
Molekylær formel C4H12N2O4
Molekylvægt (g/mol) 152.15
InChI nøgle NHJPVZLSLOHJDM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diammoniumbutandioat
SMIL [NH4+].[NH4+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium succinate
Mængde 5 g
Formel vægt 152.12