Få mere at vide
Ammonium Succinate, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11411446 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11411446 100 g
1 options
Artikelnummer. 11411446 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520504980
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Succinate
CAS 2226-88-2
Mængde 100 g
Molekylær formel C4H12N2O4
Synonym ammonium succinate, diammonium succinate, unii-dtz9pec9jl, ammonium succinate 1:x, butanedioic acid, diammonium salt, dtz9pec9jl, succinic acid, ammonium salt, succinic acid diammonium salt, caswell no. 046, butanedioic acid, ammonium salt 1:2
InChI nøgle NHJPVZLSLOHJDM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[NH4+].[NH4+]
IUPAC navn diazanium;butanedioate
Molekylvægt (g/mol) 152.15
PubChem CID 160625
Formel vægt 152.15