Få mere at vide
Ammonium Standard: NH4+ @ 100 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Ammonium Standard: NH4+ @ 100 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium |
| CAS | 14798-03-9 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnavne | Ammonium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | NH4+ |
| Synonym | NH4+ |
| SMIL | [NH4+] |
| IUPAC navn | Ammonium |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Vis mere |