Få mere at vide
Ammonium Standard , Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
Emballage:
HDPE plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 100 mL |
| MDL nummer | 11418 |
| Emballage | HDPE plastic bottle |