Få mere at vide
Ammoniumopløsning til ionkromatografi 1g/LH 2 O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12982075 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12982075 500 mL Flaske 500ml
12962075 100 mL Flaske 100ml
12972075 250 mL Flaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12982075 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A 003 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00 DKK
    750.29 DKK / 500ml
    Spare 279.71 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel NH4+
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L
Type Enkeltkomponent standardløsning
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 500 mL