Learn More
Ammoniak standardopløsning, ion HIQU, Chem-Lab
Click to view available options
Mængde:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100ml
500ml
Descripción
Ammoniumstandardopløsning anvendes som analytisk/elementær standard og i ionkromatografi. Det bruges til ammoniakbestemmelse og til at kalibrere udstyr med ammoniaksensorer.
Especificaciones
Especificaciones
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 1.00g/mL |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 2.97g NH4Cl per 1L of H2O |
| Farve | Farveløs |
| pH | ±5 |
| Opløselighed | Soluble |
| SMIL | [NH4+].[Cl-] |
| Mængde | 500 mL |
| Formel vægt | 53.49g/mol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido