Få mere at vide
Ammoniak standardopløsning, ion HIQU, Chem-Lab
Artikelnummer. 11969012
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11969012
Brand: Chem-Lab CL01.0111.0100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder μ1000 g/ml NH4+ . Ammoniak standardopløsning, ion HIQU, Chem-Lab er en enkeltkomponent opløsning med 2,97 g NH4Cl pr. 1L H2O .
Ammoniumstandardopløsning anvendes som analytisk/elementær standard og i ionkromatografi. Det bruges til ammoniakbestemmelse og til at kalibrere udstyr med ammoniaksensorer.
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-02-9
Molekylær formel ClH4N
Molekylvægt (g/mol) 53.49
MDL nummer MFCD00011420
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC navn aminhydrochlorid
Tekniske data
Lugt Odorless
Tæthed 1.00g/mL
Fysisk form Væske
Koncentration 2.97g NH4Cl per 1L of H2O
Farve Farveløs
pH ±5
Opløselighed Soluble
SMIL N.Cl
Mængde 100 mL
Formel vægt 53.49g/mol