Få mere at vide
Ammonium sodium phosphate tetrahydrate, 99%, for analysis
Artikelnummer. 13478478 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13478478 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10035413 250 g Plastflaske 250g
10461261 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13478478 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222640025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7783-13-3 | H5NNaO44H2O | 209.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-13-3
Molekylær formel H5NNaO44H2O
Molekylvægt (g/mol) 209.07
MDL nummer MFCD00066970
InChI nøgle IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
PubChem CID 56924540
IUPAC navn azanium;natrium;hydrogenphosphat;tetrahydrat
SMIL [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium sodium phosphate tetrahydrate
Smeltepunkt 80°C
Navn note For analysis
Farve Farveløs til hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel Na(NH4)HPO4·4H2O
Merck Index 12,587
Formel vægt 209.07
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.54
Tæthed 1.5400g/mL