Tekniske data
| Smeltepunkt | 150°C |
| CAS | 5108-96-3 |
| Farve | White |
| pH | 6 to 7 |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C5H12N2S2 |
| MDL nummer | 12720 |
| Formel vægt | 164.28g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.