Få mere at vide
Ammonium Purpurate, Pure, Metal Indicator, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10293270 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10293270 5 g 5g
10519760 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10293270 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/6200/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 3051-09-0
Molekylær formel C8H8N6O6
Molekylvægt (g/mol) 284.19
MDL nummer 12777
InChI nøgle PCCZWUCAYILEMX-UHFFFAOYSA-O
IUPAC navn ammonium 2,4,6-trioxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-ylidene)amino]-1,3-diazinan-5-ide
SMIL [NH4+].O=C1NC(=O)[C-](N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O)C(=O)N1
Tekniske data
Smeltepunkt 300°C
Farve Red
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 5 g
Formel vægt 284.19g/mol
Emballage Glass Jar