Få mere at vide
Ammonium Polyphosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Polyphosphate |
| CAS | 68333-79-9 |
| Molekylær formel | (NH4PO3)n |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Ammonium Polyphosphate |
| InChI formel | InChI=1S/3H3N.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h3*1H3;(H3,1,2,3,4) |
| SMIL | [NH4+].[NH4+].[NH4+].[O-]P(=O)([O-])[O-] |
| IUPAC navn | triazanium;phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.09 |
| Formel vægt | 149.06 |