Få mere at vide
Ammoniumphosphomolybdathydrat, reagenskvalitet
Beskrivelse
Ammoniumphosphomolybdathydrat bruges til at fremstille aluminosilikat-understøttede heteropolysyrekatalysatorer, som finder anvendelse ved dehydrering af glycerol i gasfasen for at få acrolein. Det bruges som en uorganisk ionbytter involveret i fjernelse af cæsium fra flydende affald.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium phosphomolybdate hydrate |
| Smeltepunkt | (nedbrydning) |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | (NH4)3PO4·12MoO3·xH2O (x≈3) |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 1876.35 (Vandfri) |
| Grad | Reagens |
| Tæthed | 3.15 g/mL |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium phosphomolybdate hydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium phosphomolybdate hydrate