Få mere at vide
Ammoniumphosphomolybdathydrat, reagenskvalitet
Artikelnummer. 11353407
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353407 500 g 500g
11363407 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017984.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 54723-94-3 | H80Mo12N3O41P-6 | 1960,994 g/mol
Ammoniumphosphomolybdathydrat bruges til at fremstille aluminosilikat-understøttede heteropolysyrekatalysatorer, som finder anvendelse ved dehydrering af glycerol i gasfasen for at få acrolein. Det bruges som en uorganisk ionbytter involveret i fjernelse af cæsium fra flydende affald.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54723-94-3
Molekylær formel H80Mo12N3O41P-6
Molekylvægt (g/mol) 1960.994
MDL nummer MFCD00036312
InChI nøgle BIQVMZMYTFVCJZ-UHFFFAOYSA-H
Synonym ammonium phosphomolybdate hydrate
PubChem CID 131664298
IUPAC navn azan;molybdæn;trihydroxid;phosphat;tetratriakontahydrat
SMIL N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium phosphomolybdate hydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Lineær formel (NH4)3PO4·12MoO3·xH2O (x≈3)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 1876.35 (Anhydrous)
Grad Reagens
Tæthed 3.15 g/mL