Få mere at vide
Ammonium Phosphate Monobasic, TraceSELECT™, ≥99.9999% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterTekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 197°C |
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Phosphate Monobasic |
| Smeltepunkt | 190°C |
| Farve | Colorless |
| pH | 3.8 to 4.4 (at 50g/L 25°C) |
| Mængde | 25 g |
| Lineær formel | NH4H2PO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 115.03g/mol |
| Procent renhed | ≥99.9999% (metals basis) |
| Vis mere |