Få mere at vide
Ammoniumphosphat, monobasisk, HPLC-kvalitet, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15537864 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15537864 1 kg Ravfarvet glasflaske med bred mund 1kg
1 options
Artikelnummer. 15537864 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 077708
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-03-2027
Opløsningsmidler med høj renhed til brug i analytiske og præparative separationer
    Til brug i højtydende væskekromatografi
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Phosphate, Monobasic
Navn note Monobasisk
CAS 7722-76-1
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 kg
Renhedsgrad noter Opfylder ACS' krav til kemikalier i reagensen
Molekylær formel H6NO4P
MDL nummer MFCD00003396
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
InChI nøgle LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.OP(O)(O)=O
IUPAC navn azanium;dihydrogenphosphat
Molekylvægt (g/mol) 115.03
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
Formel vægt 115.03
Procent renhed ≥98%
Grad HPLC
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 1.80kg