Få mere at vide
Ammonium Phosphate (Monobasic), Fisher BioReagents
Beskrivelse
Ammonium Phosphate, Monobasic is used in several biochemical research applications.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Phosphate, Monobasic |
| Smeltepunkt | 190°C |
| CAS | 7722-76-1 |
| Farve | White |
| pH | 3.8 to 4.4 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | ≥98.0 % |
| Molekylær formel | H6NO4P |
| Lineær formel | (NH4)H2PO4 |
| Vis mere |