Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Phosphate Monobasic |
| Fysisk form | Crystals |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | NH4H2PO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 115,03 g/mol |
| Procent renhed | ≥98% |
| Grad | ACS-reagens |
| Emballage | LDPE Bottle |