Få mere at vide
Ammoniumfosfat GFAA Matrix Modifierer: 10% NH4H2PO4 i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17903626
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17903626 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17903626 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGMAP10P100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Ammoniumfosfat GFAA-matrixmodifikator: 10% NH4H2PO4 i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Phosphate
CAS 10361-65-6
Metoder GFAA
Analyt- eller komponentnavne Ammonium Phosphate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel (NH4)3PO4
Koncentration 10%
Synonym (NH4)3PO4
SMIL [NH4+].[NH4+].[NH4+].[O-]P(=O)([O-])[O-]
IUPAC navn Ammoniumfosfat
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 149.09
Mængde 100 ml
Formel vægt 149,09 g/mol