Få mere at vide
Ammoniumfosfat GFAA Matrix Modifierer: 10% NH4H2PO4 i 2% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Ammoniumfosfat GFAA-matrixmodifikator: 10% NH4H2PO4 i 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Phosphate |
| CAS | 10361-65-6 |
| Metoder | GFAA |
| Analyt- eller komponentnavne | Ammonium Phosphate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | (NH4)3PO4 |
| Koncentration | 10% |
| Synonym | (NH4)3PO4 |
| SMIL | [NH4+].[NH4+].[NH4+].[O-]P(=O)([O-])[O-] |
| IUPAC navn | Ammoniumfosfat |
| Vis mere |