Få mere at vide
Ammonium Phosphate Dibasic, Reagent Grade, ≥98%, Solstice
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium phosphate dibasic |
| Smeltepunkt | 155°C |
| Farve | White |
| pH | 7.5 to 9 (at 25°C) |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | (NH4)2HPO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC navn | diazanium;hydrogen phosphate |
| Formel vægt | 132.06g/mol |
| Procent renhed | ≥98% |
| Vis mere |