Få mere at vide
Ammoniumphosphat dibasisk, puris. pa, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Phosphate Dibasic |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | (NH4)2HPO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 132.06g/mol |
| Procent renhed | ≥99% (T) |
| Grad | puriss. pa |