Få mere at vide
Ammoniumfosfat dibasisk, puriss. p.a., Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Phosphate Dibasic |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | (NH4)2HPO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 132,06g/mol |
| Procent renhed | ≥99% (T) |
| Grad | puriss. pa |