Få mere at vide
Ammoniumfosfat dibasisk, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Artikelnummer. 15683010 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15683010 50 kg 50kg
15673010 500 g 500g
15663010 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15683010 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3040250KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 % (alkalimetrisk)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-28-0
Molekylær formel H9N2O4P
Molekylvægt (g/mol) 132.06
MDL nummer MFCD00010891
InChI nøgle MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
IUPAC navn diazanium;hydrogenphosphat
SMIL N.N.OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Phosphate Dibasic
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Mængde 50 kg
Lineær formel (NH4)2HPO4
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 132,06g/mol
Procent renhed ≥98% (alkalimetrisk)
Grad ACS/puriss. pa