Få mere at vide
Ammoniumphosphat dibasisk, puriss., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15650720
Skift visning
Mængde:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15650720 6 x 1 kg Pakke med 6
15630720 1 kg 1kg
15640720 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15650720 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 042116X1KG
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss., opfylder analytiske specifikationer for NF, 99-102%
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-28-0
Molekylær formel H9N2O4P
Molekylvægt (g/mol) 132.06
MDL nummer MFCD00010891
InChI nøgle MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
IUPAC navn diazanium;hydrogenphosphat
SMIL N.N.OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Phosphate Dibasic
Navn note Meets analytical specification of NF
Mængde 6 x 1 kg
Lineær formel (NH4)2HPO4
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 132.06
Procent renhed 99 to 102%
Grad puriss.