Få mere at vide
Ammoniumfosfatdibasisk, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15630720
Skift visning
Mængde:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15630720 1 kg 1kg
15650720 6 x 1 kg Pakke med 6
15640720 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15630720 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 042111KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Puriss., opfylder analytiske specifikationer for NF, 99-102%
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-28-0
Molekylær formel H9N2O4P
Molekylvægt (g/mol) 132.06
MDL nummer MFCD00010891
InChI nøgle MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
IUPAC navn diazanium;hydrogenphosphat
SMIL N.N.OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Phosphate Dibasic
Navn note Opfylder den analytiske specifikation af NF
Mængde 1 kg
Lineær formel (NH4)2HPO4
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 132,06g/mol
Procent renhed 99 til 102%
Grad puriss.