Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Phosphate Dibasic |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | (NH4)2HPO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 132.06g/mol |
| Procent renhed | ≥98% |
| Grad | ACS Reagent |