Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium phosphate, dibasic |
| Navn note | p.a. |
| Farve | Hvid |
| pH | 7.9 to 8.3 (5% soln. at 20°C) |
| Fysisk form | Vedhæftende krystaller |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | (NH4)2HPO4 |
| Merck Index | 15, 540 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 58g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone |
| Vis mere |