Få mere at vide
Ammoniumphosphat, dibasisk, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium phosphate, dibasic |
| Navn note | p.a. |
| Farve | Hvid |
| pH | 7.9 to 8.3 (5% soln. at 20°C) |
| Fysisk form | Vedhæftende krystaller |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | (NH4)2HPO4 |
| Merck Index | 15, 540 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 58g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone |
| Vis mere |