Få mere at vide
Ammoniumfosfat, dibasisk, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10123980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10123980 500 g Plastflaske 500g
10609693 250 g Plastflaske 250g
10474735 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10123980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201825000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00 DKK
    494.65 DKK / 500g
    Spare 75.35 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-28-0
Molekylær formel H9N2O4P
Molekylvægt (g/mol) 132.06
MDL nummer MFCD00010891
InChI nøgle MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
IUPAC navn phosphorsyrediamin
SMIL N.N.OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium phosphate, dibasic
Navn note P.A.
Farve Hvid
pH 7,9 til 8,3 (5% sol ved 20 °C)
Fysisk form Vedhæftende krystaller
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel (NH4)2HPO4
Merck Index 15, 540
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 58g/100mL (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol og acetone
Formel vægt 132.06
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Tæthed 1.61