Få mere at vide
Ammoniumfosfat, dibasisk, 98+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10197650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10197650 500 g Plastflaske 500g
10445765 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10197650 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423375000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-28-0
Molekylær formel H9N2O4P
Molekylvægt (g/mol) 132.06
MDL nummer MFCD00010891
InChI nøgle MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
SMIL N.N.OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium phosphate, dibasic
Farve Hvid
pH 7.7 to 8.1 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98+%
Lineær formel (NH4)2HPO4
Merck Index 15, 540
IUPAC navn diazanium;hydrogenphosphat
Formel vægt 132.06
Procent renhed ≥98.0%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Tæthed 1.61