Få mere at vide
Ammonium Persulfate, PlusOne™, Cytiva
Artikelnummer. 10005184 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10005184 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10005184 Leverandør Life Science products Cytiva Leverandørnr. 17131101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Supports efficient polymerization of acrylamide at concentrations as low as 1mM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Persulfate
CAS 7727-54-0
Mængde 25 g
Analyseprocentområde >98%
Molekylær formel H8N2O8S2
MDL nummer MFCD00003390
Synonym ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
InChI nøgle ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
IUPAC navn diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
Molekylvægt (g/mol) 228.19
PubChem CID 62648
Formel vægt 228.2
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium Persulphate, 25 g
Signalord
  • Fare||
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/uforenelige/brændbare materialer.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium peroxodisulphate