Få mere at vide
Ammonium Persulfate, for Electrophoresis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10744171 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10744171 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10744171 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/P470/46
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Smeltepunkt 120°C
CAS 7727-54-0
Farve White
pH 3.2
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 25 g
Molekylær formel H8N2O8S2
MDL nummer 3390
InChI nøgle ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
IUPAC navn diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
Molekylvægt (g/mol) 228.19
Formel vægt 228.19g/mol
Emballage Plastic powder jar