Få mere at vide
Ammoniumpersulfat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10483731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25kg
2kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10483731
Brand: Thermo Scientific Acros 401160020
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oxidationsreagens
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-54-0
Molekylær formel H8N2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 228.19
MDL nummer MFCD00003390
InChI nøgle ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
IUPAC navn diazanium;sulfonatooxysulfat
SMIL [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium persulfate
Smeltepunkt 120.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde 98+%
Lineær formel (NH4)2S2O8
Fieser 01,952; 02,348; 03,238; 05,15; 06,20; 12,33
Merck Index 15, 539
Formel vægt 228.19
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding 0.05% max.
Specifik vægtfylde 1.98
Damptryk Negligible
Oplysninger om nedbrydning >120°C
Tæthed 1.9800g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium persulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.