Beskrivelse
- Ammoniumpersulfat er en polymerisationskatalysator, der bruges sammen med TEMED til polyacrylamidgeldannelse.
- APS er også blevet brugt til at studere protein-protein-interaktioner via fotoinitieret tværbindingskemi.
- Andre anvendelser af APS omfatter dets brug som reduktionsmiddel og retarder i fotografering, fremstilling af anilinfarvestoffer, galvanisering og affarvning og deodorisering af olier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium persulfate |
| Smeltepunkt | 120 °C (Dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, 83,5 g/100 g vand ved 25 °C |
| IUPAC navn | diazanium;sulfonatooxysulfat |
| Formel vægt | 228.18 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Grad | Molekylær biologi |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium Persulfate, molecular biology reagent
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ammonium persulphate
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.