Få mere at vide
Ammoniumpersulfat, molekylærbiologisk reagens, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406421 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406421 25 g -
11416421 100 g -
11426421 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406421 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219398825
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ammoniumpersulfat, Molecular Biology Reagent er en polymerisationskatalysator, der bruges sammen med TEMED til polyacrylamidgeldannelse.
  • Ammoniumpersulfat er en polymerisationskatalysator, der bruges sammen med TEMED til polyacrylamidgeldannelse.
  • APS er også blevet brugt til at studere protein-protein-interaktioner via fotoinitieret tværbindingskemi.
  • Andre anvendelser af APS omfatter dets brug som reduktionsmiddel og retarder i fotografering, fremstilling af anilinfarvestoffer, galvanisering og affarvning og deodorisering af olier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-54-0
Molekylær formel H8N2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 228.19
MDL nummer MFCD00003390
InChI nøgle ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
SMIL [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium persulfate
Smeltepunkt 120°C (Decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water, 83.5 g/100 g water at 25°C
IUPAC navn diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanid
Formel vægt 228.18
Procent renhed ≥98%
Grad Molekylær biologi
Tæthed 1.98 g/cm3 at 68°F; Bulk Density: 951 to 1050 kg/m3
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.