Få mere at vide
Ammoniumpersulfat, 25g, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11431612 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11431612 25 g
1 options
Artikelnummer. 11431612 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04802811
 Begrænset vare
På lager
Polymerisationskatalysator brugt sammen med TEMED til polyacrylamidgeldannelse
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Persulfate
CAS 7727-54-0
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 25 g
Molekylær formel H8N2O8S2
MDL nummer MFCD00003390
Synonym ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
InChI nøgle ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
IUPAC navn diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanid
Molekylvægt (g/mol) 228.19
PubChem CID 62648
Procent renhed ≥99%
Grad Electrophoresis