Få mere at vide
Ammoniumpersulfat, 100 g, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11441612 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441612 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11441612 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04802829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    905.00 DKK
    861.96 DKK / 100g
    Spare 43.04 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Polymerisationskatalysator brugt sammen med TEMED til polyacrylamidgeldannelse
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Persulfate
CAS 7727-54-0
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 100 g
Molekylær formel H8N2O8S2
MDL nummer MFCD00003390
Synonym ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
InChI nøgle ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
IUPAC navn diazanium;sulfonatooxysulfat
Molekylvægt (g/mol) 228.19
PubChem CID 62648
Procent renhed ≥99%
Grad Electrophoresis
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium Persulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: diammonium peroxodisulphate