Få mere at vide
Ammoniumperrhenat (VII), Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326997
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326997 10 g 10g
11316997 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010846.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13598-65-7 | H4NO4Re | 268.24 g/mol
Ammoniumperrhenat(VII) bruges til at syntetisere rehenium(III)-organohydrazider, der bruges som radiofarmaceutiske midler og også bruges til fremstilling af rheniummetal og dets tilsætningsstoffer i superlegeringer. Det bruges som katalysator til syntese af platin-rhenium-katalysatorer, der anvendes i benzin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13598-65-7
Molekylær formel H4NO4Re
Molekylvægt (g/mol) 268.24
MDL nummer MFCD00012377
InChI nøgle XPSXHXWHJAIQJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym azanium oxido trioxo rhenium, ammonium tetraoxorhenate vii, acmc-20alsh, nh4reo4, rhenate reo41-, ammonium, t-4, ammonium tetraoxorhenate 1-, rhenate reo41-, ammonium 1:1 , t-4, ammonium perrhenate, nh4 reo4, rhenate reo41-, ammonium, beta-4, ammonium perrhenate vii , puratronic metals basis
PubChem CID 3084163
SMIL N.O[Re](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium perrhenate(VII)
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn rheniumoylolamin
Formel vægt 268.24
Udseende White crystalline
Tæthed 3.97