Få mere at vide
Ammoniumperrhenat (VII), Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316997
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316997 2 g 2g
11326997 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010846.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13598-65-7 | H4NO4Re | 268.24 g/mol
Ammoniumperrhenat(VII) bruges til at syntetisere rehenium(III)-organohydrazider, der bruges som radiofarmaceutiske midler og også bruges til fremstilling af rheniummetal og dets tilsætningsstoffer i superlegeringer. Det bruges som katalysator til syntese af platin-rhenium-katalysatorer, der anvendes i benzin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13598-65-7
Molekylær formel H4NO4Re
Molekylvægt (g/mol) 268.24
MDL nummer MFCD00012377
InChI nøgle XPSXHXWHJAIQJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym azanium oxido trioxo rhenium, ammonium tetraoxorhenate vii, acmc-20alsh, nh4reo4, rhenate reo41-, ammonium, t-4, ammonium tetraoxorhenate 1-, rhenate reo41-, ammonium 1:1 , t-4, ammonium perrhenate, nh4 reo4, rhenate reo41-, ammonium, beta-4, ammonium perrhenate vii , puratronic metals basis
PubChem CID 3084163
SMIL N.O[Re](=O)(=O)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Ammonium perrhenate(VII)
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn azanium;oxido(trioxo)rhenium
Formel vægt 268.24
Udseende White crystalline
Tæthed 3.97 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.