Få mere at vide
Ammonium perrhenate(VII), 99+% (metals basis)
Artikelnummer. 11361219
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361219 50 g 50g
11351219 2 g 2g
11341219 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11361219 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011410.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13598-65-7 | H4NO4Re | 268.24 g/mol
Ammoniumperrhenat(VII) bruges til at syntetisere rehenium(III)-organohydrazider, der bruges som radiofarmaceutiske midler og også bruges til fremstilling af rheniummetal og dets tilsætningsstoffer i superlegeringer. Det bruges som katalysator til syntese af platin-rhenium-katalysatorer, der anvendes i benzin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13598-65-7
Molekylær formel H4NO4Re
Molekylvægt (g/mol) 268.24
MDL nummer MFCD00012377
InChI nøgle XPSXHXWHJAIQJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym azanium oxido trioxo rhenium, ammonium tetraoxorhenate vii, acmc-20alsh, nh4reo4, rhenate reo41-, ammonium, t-4, ammonium tetraoxorhenate 1-, rhenate reo41-, ammonium 1:1 , t-4, ammonium perrhenate, nh4 reo4, rhenate reo41-, ammonium, beta-4, ammonium perrhenate vii , puratronic metals basis
PubChem CID 3084163
SMIL N.O[Re](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium perrhenate(VII)
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel NH4ReO4
FN nummer UN1479
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn azanium;oxido(trioxo)rhenium
Formel vægt 268.24
Procent renhed ≥99%
Tæthed 3.97 g/mL