Få mere at vide
Ammoniumperoxydisulfat, ACS, 98,0% min
Artikelnummer. 11478660
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478660 5 x 1 kg 5kg
11468660 100 g 100g
11458660 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478660 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 054106.D9
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 228,19 g/mol
Ammoniumperoxidisulfat bruges som et oxidationsmiddel, et blegemiddel, inden for fotografering, til fremstilling af anilinfarvestoffer, galvanisering og i analytisk kemi til bestemmelse af mangan. Det er aktivt involveret i syntesen af kommercielt vigtige polymerer som styren-butadiengummi og polytetrafluorethylen. Det kombineres med tetramethylethylendiamin for at katalysere polymerisationen af akrylamid. På grund af dets oxiderende egenskaber kan det bruges til at ætse kobber på printplader, som er et alternativ til jernchloridopløsning. Det fungerer også som oxidanter i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-54-0
Molekylær formel H8N2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 228.19
MDL nummer MFCD00003390
InChI nøgle ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
IUPAC navn diazanium;sulfonatooxysulfat
SMIL [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium peroxydisulfate
Smeltepunkt 120 °C (dekomponering)
Fysisk form Lump
Mængde 5 x 1 kg
Flammepunkt Ingen
Brydningsindeks 1.5
Følsomhed Fugtfølsom
Analyseprocentområde 98,0% min
Tæthed 1.982
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand.
Formel vægt 228.19
Grad ACS