Få mere at vide
Ammoniumperoxidisulfat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488803
Mængde:
500 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
5000g
500g
Artikelnummer. 11488803
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10533.0I
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 228.19 g/mol
Ammoniumperoxidisulfat anvendes i vid udstrækning som et oxidationsmiddel og radikalinitiatorer i polymerisationen af visse alkener. Det er aktivt involveret i syntesen af kommercielt vigtige polymerer som styren-butadiengummi og polytetrafluorethylen. Det kombineres med tetramethylethylendiamin for at katalysere polymerisationen af akrylamid. På grund af dets oxiderende egenskaber kan det bruges til at ætse kobber på printplader, som er et alternativ til jernchloridopløsning. Det fungerer også som oxidanter i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniumperoxidisulfat anvendes i vid udstrækning som et oxidationsmiddel og radikalinitiatorer i polymerisationen af visse alkener. Det er aktivt involveret i syntesen af kommercielt vigtige polymerer som styren-butadiengummi og polytetrafluorethylen. Det kombineres med tetramethylethylendiamin for at katalysere polymerisationen af akrylamid. På grund af dets oxiderende egenskaber kan det bruges til at ætse kobber på printplader, som er et alternativ til jernchloridopløsning. Det fungerer også som oxidanter i organisk syntese.
Opløselighed
Frit opløseligt i vand.
Bemærkninger
Vandig opløsning nedbrydes langsomt ved stuetemperatur. Fugtighedsfølsom. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler, organiske materialer og pulveriserede metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-54-0
Molekylær formel H8N2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 228.19
MDL nummer MFCD00003390
InChI nøgle ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
IUPAC navn diazanium;sulfonatooxysulfat
SMIL [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium peroxydisulfate
Smeltepunkt 120°C (decomposition)
Mængde 5000 g
Lineær formel (NH4)2S2O8
FN nummer UN1444
Flammepunkt None
Merck Index 14,541
Opløselighedsinformation Freely soluble in water.
Formel vægt 228.19
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.5
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.982
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diammonium peroxodisulphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonium persulphate