Få mere at vide
Ammoniumperoxodisulfat, ekstra rent, Scharlab
Beskrivelse
- Synonymer: Ammoniumpersulfat, Peroxodisvovlsyre diammoniumsalt
- Molekylær formel: (NH4)2S2O8
- Molmasse: 228,20 g/mol
- CAS: 7727-54-0
- EIN ECS nr.: 231-786-5
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 120 °C (dekomponering) |
| CAS | 7727-54-0 |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | H8N2O8S2 |
| MDL nummer | MFCD00003390 |
| Synonym | ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french |
| InChI nøgle | ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium peroxodisulfat, extra pure
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i