missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ammonium Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoate), TRC

Artikelnummer. 30342473
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342473 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342473 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA634960100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoate ammonium salt
CAS 62037-80-3
Molekylær formel C6 F11 O3 . H4 N
Mængde 100 mg
Synonym Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)-, ammonium salt (1:1), Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-, ammonium salt (9CI), Ammonium 2-(perfluoropropoxy)perfluoropropionate, Ammonium perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoate
InChI formel InChI=1S/C6HF11O3.H3N/c7-2(1(18)19,4(10,11)12)20-6(16,17)3(8,9)5(13,14)15;/h(H,18,19);1H3
SMIL [NH4+].[O-]C(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn azanium;2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 347.08
Formel vægt 347.0016
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.