Få mere at vide
Ammoniumperkloratopløsning, reagenskvalitet,∼ 1 M in H2O , Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
:
50 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | >100 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium perchlorate solution |
| Smeltepunkt | <0°C |
| CAS | 7732-18-5 |
| Farve | Farveløs |
| CAS min % | >80% |
| CAS Max % | ≤ 90% |
| Mængde | 50 L |
| Lineær formel | NH4ClO4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.49 g/mol |
| Vis mere |