Få mere at vide
Ammoniumpentaborat-tetrahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442667
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442667 2 kg 2kg
15432667 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046323.A3
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12046-04-7 | B5H44N9O19-6 | 528.446 g/mol
Ammoniumpentaborat bruges til fremstilling af både våde og tørre elektrolytiske kondensatorer, flammesikring, pistol- og lappeforbindelser til at forlænge levetiden af grundlæggende ildfaste materialer. Anvendes til fremstilling af specielle svejse-, lodde- og slaglodningsmidler til rustfrit stål eller forskellige ikke-jernholdige metaller, hvor alkaliborater ikke kan anvendes.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12046-04-7
Molekylær formel B5H44N9O19-6
Molekylvægt (g/mol) 528.446
MDL nummer MFCD13176621
InChI nøgle OJAJAQRDJBKPPU-UHFFFAOYSA-W
Synonym nonaammonium tetrahydrate pentaborate
PubChem CID 57347064
IUPAC navn nonaazanium;pentaborat;tetrahydrat
SMIL B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium pentaborate tetrahydrate
Smeltepunkt 110°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2 kg
Lineær formel (NH4)2B10O16·4H2O
Opløselighedsinformation Soluble only in water.
Formel vægt 272.15 (200.09 Anhydrous)
Procent renhed ≥99%
Tæthed 1.58 g/mL