Få mere at vide
Ammonium Oxalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Oxalate |
| CAS | 1113-38-8 |
| Molekylær formel | C2H2O4 . 2NH3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Diammonium Oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2O4.2H3N/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3 |
| SMIL | [NH4+].[NH4+].[O-]C(=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | diazanium;oxalate |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.1 |
| Formel vægt | 124.0484 |