Få mere at vide
Ammoniumoxalatmonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30340358
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30340358 500 g
1 options
Artikelnummer. 30340358 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA634120500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Oxalate Monohydrate
CAS 6009-70-7
Molekylær formel C2H2O4 . 2H3N . H2O
Mængde 500 g
Synonym Ammonium Oxalate ((NH4)2C2O4) Monohydrate, Diammonium Oxalate Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C2H2O4.2H3N/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3
SMIL N.N.O.OC(=O)C(=O)O
IUPAC navn diazanium; oxalat
Molekylvægt (g/mol) 124.1
Formel vægt 142.059