Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Oxalate Monohydrate |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | (NH4)2C2O4 · H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3759830 |
| Formel vægt | 142,11 g/mol |
| Procent renhed | 99,5 til 101% |
| Grad | ACS/puriss. pa |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium oxalate monohydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate-1-hydrate